Learn More
Fluorure de gallium(III), anhydre, 99,85 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378327 5 g 5g
11388327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032112.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-51-9
Gallium(III) fluoride reacts with mineral acids to give hydrofluoric acid. It is used in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-51-9
Numéro MDL MFCD00011021
Spécification
Point d’ébullition ∼1000°C
Nom chimique ou matériau Gallium(III) fluoride
Point de fusion 800°C (sublimation)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.47 g/mL
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4354
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 126.72
Pourcentage de pureté 99.85%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallium(III) fluoride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium fluoride