Learn More
Eutectique de gallium-indium-étain, liquide blanc argenté, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Gallium-Indium eutectic (EGAIn) is an electrically conductive fluid metal. It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gallium Indium Tin eutectic |
| Point de fusion | 10.7°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (Metals basis) |
| Formule moléculaire | Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.% |
| Numéro MDL | MFCD00144388 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water or organic solvents. |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Gallium Indium Tin eutectic
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Gallium