Learn More
Gallium, solution étalon de plasma, Ga 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gallium |
| Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | Ga |
| Type | Analytical Standard |
| Quantité | 50 mL |
| Qualité | Specpure |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acide nitrique :5,0 % ; Gallium :0,1 % ; acide chlorhydrique :<0,1% ; eau :94,8% |