Learn More
Étalon de gallium : Ga à 1000 μg/mL dans 5 % HNO3, 0,5 % HCl, VHG™
Code produit 17939279
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17939279 50 mL 50mL
17958159 100 mL 100mL
17918619 500 mL 500mL
17927189 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17939279 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPGANH50
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Étalon de gallium : Ga à 1000 μg/mL dans une solution de HNO3 à 5 % et de HCl à 0,5 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium
CAS 7440-55-3
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Gallium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire Ga
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ga
Formule InChI InChI=1S/Ga
SMILES [Ga]
Nom IUPAC gallium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 69.723
Quantité 50 mL
Poids de la formule 68.926 g/mol