Learn More
Étalon de gallium : Ga à 1000 μg/mL dans 5 % HNO3, 0,5 % HCl, VHG™
Description
Étalon de gallium : Ga à 1000 μg/mL dans une solution de HNO3 à 5 % et de HCl à 0,5 %.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gallium |
| CAS | 7440-55-3 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Gallium |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | Ga |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Ga |
| Formule InChI | InChI=1S/Ga |
| Afficher plus |