Learn More
(-)-gallocatéchine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15403449
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 15403449
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60731.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Composé polyphénolique à partir du thé vert
  • Possède une capacité de balayage des radicaux libres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Gallocatechin
CAS 3371-27-5
Couleur Blanc
Formule moléculaire C15H14O7
Numéro MDL MFCD01632616
Quantité 10 mg
Synonyme --gallocatechin, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, 2s,3r-gallocatechin, ent-gallocatechin, 2s,3r-flavan-3,3',4',5,5',7-hexol, 2s,3r-flavan-3,5,7,3',4',5'-hexol, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, 2s,3r---2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, gallocatechingc, l-gallocatechin
Clé InChI XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
Nom IUPAC (2S,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromène-3,5,7-triol
Poids moléculaire (g/mol) 306.27
CID PubChem 9882981
ChEBI CHEBI:71225
Poids de la formule 306.27
Forme physique Poudre