Learn More
Galunisertib, MedChemExpress
Code produit. 16476116
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16476116
Marque: Medchem Express HY13226
MedChemExpress Galunisertib (LY2157299) is an oral and selective TGF-β receptor type I (TGF-βRI) kinase inhibitor with an IC50 of 56 nM.
Galunisertib (LY2157299) is an oral and selective TGF-β receptor type I (TGF-βRI) kinase inhibitor with an IC50 of 56 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Galunisertib
CAS 700874-72-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19N5O
Quantité 100 mg
Synonyme LY2157299
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (270.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC(C2=NN3C(CCC3)=C2C4=CC=NC5=C4C=C(C=C5)C(N)=O)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 369.42
Poids de la formule 369.42
Pourcentage de pureté 98.65%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.