Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet de maintenance de stérilité à thermoscellage et irradié aux rayons gamma
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
16 x 30 po
Conditionnement:
25 pièces
Description
- La version auto-scellante pratique élimine le besoin de thermoscelleuse
- En polyoléfine de qualité médicale transparente, résistante, de 3 mm d’épaisseur
- Dispose d’une fente de démarrage pour faciliter l’ouverture du couvercle sans avoir besoin d’instruments de coupe pouvant endommager le contenu
- Irradiation aux rayons gamma
- Lot contrôlé
- Prêtes à l’emploi
- Conditionné dans des sachets pelables en Tyvek™ faciles à ouvrir
- Minimisez les risques de contamination
- Simplifie la conformité aux SOP
- Éliminez la nécessité d’essuyer les instruments d’écriture contaminés
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificate of Conformance (COC), Certificate of Irradiation |
| Type de bouchon | Self-adhesive |
| Couleur | Clear |
| Comprend | 25 Pk. |
| Matériau | Polyoléfine |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (métrique) | 76,2 μm |
| Quantité | 25 Pk. |
| Épaisseur (impériale) | 3 mil |
| Afficher plus |