Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet de maintenance de stérilité à thermoscellage et irradié aux rayons gamma
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17726889 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in)
Comprend:
1/boîte
1 paquet
5/boîte
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17726889
Marque: Keystone Cleanroom Products 3315ST
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
  • La version auto-scellante pratique élimine le besoin de thermoscelleuse
  • En polyoléfine de qualité médicale transparente, résistante, de 3 mm d’épaisseur
  • Dispose d’une fente de démarrage pour faciliter l’ouverture du couvercle sans avoir besoin d’instruments de coupe pouvant endommager le contenu
  • Irradiation aux rayons gamma
  • Lot contrôlé
  • Prêtes à l’emploi
  • Conditionné dans des sachets pelables en Tyvek™ faciles à ouvrir
  • Minimisez les risques de contamination
  • Simplifie la conformité aux SOP
  • Éliminez la nécessité d’essuyer les instruments d’écriture contaminés
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 3,99 L
Certifications/Conformité COC, certificat d’irradiation
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Transparent
Jetable Single-use
Comprend 1/boîte
Matériau Polyoléfine
Stérilité Sterile
Épaisseur (métrique) 76,2 μm
Sans latex Yes
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in)
Longueur (impériale) 15 in.
Longueur (métrique) 38.1 cm
Largeur (impériale) 10 in.
Largeur (métrique) 25.4 cm
Type de produit Cover