Learn More
Keystone Cleanroom Products Sac de déchets irradié par rayons gamma
Sacs de déchets pré-stérilisés pour salles blanches pharmaceutiques. Simplifiez l’élimination des déchets de votre salle blanche aseptique sans introduire de sources externes de contamination microbienne.
305.15€ - 751.40€
| Code produit | Marque | DimensionsLxW | NoperPack | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | DimensionsLxW | NoperPack | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17708477
![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-1 |
807.00€ 751.40€ / 100 pièces Économisez 55.60€ 6% de réduction |
Expédition estimée: 08-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
17718477
![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-10 |
329.00€ 305.15€ / 10 pièces Économisez 23.85€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 08-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
17728477
![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-2 |
517.00€ 478.23€ / 50 pièces Économisez 38.77€ 7% de réduction |
Expédition estimée: 08-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
17738477
![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-5 |
383.00€ 356.26€ / 20 pièces Économisez 26.74€ 6% de réduction |
Expédition estimée: 08-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
- Conditionné dans une salle blanche ISO6
- 2 mm de PE transparent
- Chaque emballage comprend un numéro de lot pour la traçabilité
- Certificats de conformité et d’irradiation envoyés avec l’envoi
- Conditionné dans des sachets pelables en chevron en Tyvek™ / Mylar