Learn More
Fisherbrand™ Bac de stockage sécurisé contre les rayons gamma
Code produit. p-7083394 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
1 L
2 L
15 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12317117
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un écran de protection anti-rayonnement pour l’utilisation en laboratoire.
  • Constitue une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
Spécification
À utiliser avec (équipement) Dimension du sachet : L x l x H : 21,5 x 23,5 x 38cm (8,46 x 9,25 x 14,96 in)
Type de produit Bac de stockage
Capacité 20 L