Learn More
gamma-secretase modulator 1, MedChemExpress
Code produit. 16494316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Code produit. 16494316
Marque: Medchem Express HY10043
MedChemExpress γ-secretase inhibitior-1 is a gamma-secretase modulator, γ-secretase inhibitior-1 is useful for Alzheimer's disease.
γ-secretase inhibitior-1 is a gamma-secretase modulator, γ-secretase inhibitior-1 is useful for Alzheimer's disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-secretase modulator 1
CAS 1172637-87-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H24N4OS
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CN(C2=CC=C(C=C2OC)NC3=NC4=C(S3)CCCC4C5=CC=CC=C5)C=N1
Poids moléculaire (g/mol) 416.54
Poids de la formule 416.54
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.