missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma-secretase modulator 1, MedChemExpress

Code produit. p-200097055
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16494316

Marque: Medchem Express HY10043

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress γ-secretase inhibitior-1 is a gamma-secretase modulator, γ-secretase inhibitior-1 is useful for Alzheimer's disease.

γ-secretase inhibitior-1 is a gamma-secretase modulator, γ-secretase inhibitior-1 is useful for Alzheimer's disease.

Spécification

Nom chimique ou matériau gamma-secretase modulator 1
CAS 1172637-87-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H24N4OS
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CN(C2=CC=C(C=C2OC)NC3=NC4=C(S3)CCCC4C5=CC=CC=C5)C=N1
Poids moléculaire (g/mol) 416.54
Poids de la formule 416.54
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis