Learn More
Berkshire™ Lingette à faibles niveaux d’endotoxines Gamma™ SuperSorb™
Tous les produits Berkshire Produits
Description
Gamma™ Wipe SuperSorb™ LE est un tissu d'essuyage à double pli, ultra absorbent et stérile.
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyester |
| Structure | Tricoté |
| Bords | Scellé par ultrasons |
| Dimensions (L x l) | 30 x 30 cm |
| Certifications / conformité (Europe) | Limites garanties d’endotoxines - <20 UE/dispositif <- 0,5 UE/ml |