Learn More
Ansell GAMMEX™ AMT™ Gants en latex sans poudre, utilisant une technologie particulière
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certifié
- Propriétaire AMT Technology™ permet l'application de gluconate de chlorhexidine (CHG) sur le revêtement intérieur, empêchant la prolifération bactérienne chez l'utilisateur tout en offrant une action antivirale et antibactérienne rapolyisoprène pour une protection accrue même en cas de déchirure du gant.
- Tue au moins 99 % du virus de l'hépatite C et de la souche Mn du VIH-1 en seulement 1 minute.
- Tue entre 99 et 99,999 % de huit bactéries courantes à Gram positif, à Gram négatif et résistantes aux antibiotiques en seulement 1 minute.
- Le gant antimicrobien contient des agents hydratants, émollients et anti-irritants, garantissant un gant doux pour la peau tout en offrant une protection renforcée.
- REMARQUE : Il n'est pas prouvé que ce produit protège contre les infections transmises par le sang lorsque la peau est abîmée, coupée ou perforée. La souche Mn du VIH-1 est une souche virulente du VIH-1 bien étudiée.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 10282 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Non texturés |
| Finger Thickness (English) | 8.66 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,22 ±0,02 milímetros |
| Show More |