Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Glove-in-Glove™ Gants chirurgicaux System
Code produit 17893612 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17893612 6 50 paires
17823822 8,5 50 paires
17833822 7 50 paires
17813622 6,5 50 paires
17883812 7,5 50 paires
17853822 8 50 paires
17873822 9 50 paires
17843752 5,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Code produit 17893612 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330083060
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Le système de double gantage pré-enfilé en latex, composé de deux gants en un, facilite le double gantage en une seule mise en place. Particulièrement adapté aux interventions chirurgicales à haut risque, telles que les interventions traumatologiques ou cardiaques.
  • ASTM D3577, ASTM Certifié D7160
  • Gants extérieurs et intérieurs pré-enfilés pour gagner la moitié du temps d'enfilage.
  • 50 % de matériaux d'emballage intérieur en moins pour contribuer à réduire l'impact sur l'environnement
  • Les gants extérieurs et intérieurs sont alignés au bout des doigts afin de minimiser le besoin d'ajustements lors de l'enfilage.
  • Le gant extérieur se retire facilement pour faciliter les changements peropératoires.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM J7160, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel, Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 17,13 ±1,97 mil
Finger Thickness (Metric) 0,44 ±0,05 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 14,37 ±1,97 mil
Palm Thickness (Metric) 0,37 ±0,05 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 14,37 ±1,97 mil
Épaisseur (métrique) 0,37 ±0,05 milímetros
Modèle GMMEX-330083
Longueur (impériale) 11,9 in
Longueur (métrique) 302 mm