Learn More
Ansell Gants en latex GAMMEX
Code produit 16346851 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
Conditionnement:
50 paires
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16346851 8 50 paires
16396841 5,5 50 paires
16306851 6 50 paires
16316851 6,5 50 paires
16326851 7 50 paires
16336851 7,5 50 paires
16356851 8,5 50 paires
16366851 9 50 paires
16376851 9,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16346851 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330048080
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les gants en latex GAMMEX sont des gants chirurgicaux en latex sans poudre, alliant confort optimal, résistance et sensibilité tactile.
  • gant chirurgical extra doux et sensible mais robuste
  • Améliore le confort et l'ajustement pour aider à réduire la fatigue des mains
  • Les coussinets profilés améliorent la sensibilité du bout des doigts
  • Des procédures de nettoyage supplémentaires sont mises en place afin de minimiser les risques de développer des allergies et des sensibilités.
  • Testés pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et un large éventail de produits chimiques utilisés dans les hôpitaux
Spécification
Certifications / conformité (Europe) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 et -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 in.
Finger Thickness (Metric) 0,22 ±0,02 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Laboratoire
Latex Free Non
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 in.
Palm Thickness (Metric) 0,20 ±0,02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,87 ±0,79 in.
Épaisseur (métrique) 0,20 ±0,02 mm
Longueur (impériale) 11,4 in
Longueur (métrique) 290 mm