Learn More
Ansell GAMMEX™ Gants chirurgicaux en latex haute sensibilité
Code produit 17883792 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17883792 8,5 50 paires
17843842 7,5 50 paires
17843832 6,5 50 paires
17823752 7 50 paires
17813602 9 50 paires
17873832 5,5 50 paires
17833832 6 50 paires
17823632 8 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Code produit 17883792 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330051085
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Gants chirurgicaux en latex sans poudre, offrant une sensibilité tactile et une dextérité élevées pour les interventions de précision.
  • EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certifié
  • 20 % plus fins en moyenne que les gants chirurgicaux en latex sans poudre standards d'Ansell pour une haute sensibilité
  • La formulation en latex souple améliore le confort pour une finesse chirurgicale optimale
  • Lisse avec une finition micro-texturée pour une manipulation sécurisée des instruments dans des conditions sèches et humides
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Marron
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7,09 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 ± 0,02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 8,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,09 ±0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0,18 ± 0,02 mm
Modèle GAMMEX-330051
Longueur (impériale) 11,2 in
Longueur (métrique) 285 mm