Learn More
Ansell Gants en latex GAMMEX Micro
Code produit 16306871 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16306871 7,5 50 paires
16366861 5,5 50 paires
16376861 6 50 paires
16386861 6,5 50 paires
16396861 7 50 paires
16316871 8 50 paires
16326871 8,5 50 paires
16336871 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16306871 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330052075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.30€
    77.96€ / 50 paires
    Économisez 75.34€
    49% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Les gants GAMMEX Latex Micro sont des gants chirurgicaux en latex sans poudre offrant une sensibilité tactile et une dextérité exceptionnelles.
  • Micro-mince : 15 % plus fin* pour des performances de précision améliorées
  • Conception ergonomique : Confort et ajustement exceptionnels pour une réduction de la fatigue des mains
  • Technologie d'aide à l'habillage : Enfilage et retrait faciles, même avec les mains sèches ou humides.
  • *par rapport aux gants en latex standard d'Ansell
Spécification
Certifications / conformité (Europe) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Oui
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Marron
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 in.
Finger Thickness (Metric) 0,20 ±0,02 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Laboratoire
Latex Free Non
Matériau Latex de caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 7,09 ±0,79 in.
Palm Thickness (Metric) 0,18 ±0,02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,87 ±0,79 in.
Épaisseur (métrique) 0,20 ±0,02 mm
Longueur (impériale) 11,4 in
Longueur (métrique) 290 mm