Learn More
Ansell Gants en latex GAMMEX Micro
Code produit 16366861 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16366861 5,5 50 paires
16376861 6 50 paires
16386861 6,5 50 paires
16396861 7 50 paires
16306871 7,5 50 paires
16316871 8 50 paires
16326871 8,5 50 paires
16336871 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16366861 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330052055
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants GAMMEX Latex Micro sont des gants chirurgicaux en latex sans poudre offrant une sensibilité tactile et une dextérité exceptionnelles.
  • Micro-mince : 15 % plus fin* pour des performances de précision améliorées
  • Conception ergonomique : Confort et ajustement exceptionnels pour une réduction de la fatigue des mains
  • Technologie d'aide à l'habillage : Enfilage et retrait faciles, même avec les mains sèches ou humides.
  • *par rapport aux gants en latex standard d'Ansell
Spécification
Certifications / conformité (Europe) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Oui
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Marron
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 in
Finger Thickness (Metric) 0,20 ±0,02 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Laboratoire
Latex Free Non
Matériau Latex de caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 7.09 ±0,79 in
Palm Thickness (Metric) 0,18 ±0,02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,87 ±0,79 in
Épaisseur (métrique) 0,20 ±0,02 mm
Longueur (impériale) 11,4 in
Longueur (métrique) 290 mm