Description
- Micro-mince : 15 % plus fin* pour des performances de précision améliorées
- Conception ergonomique : Confort et ajustement exceptionnels pour une réduction de la fatigue des mains
- Technologie d'aide à l'habillage : Enfilage et retrait faciles, même avec les mains sèches ou humides. *par rapport aux gants en latex standard d'Ansell
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Oui |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Marron |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Lisse |
| Finger Thickness (English) | 7,87 ±0,79 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0,20 ±0,02 mm |
| Hand | Spécifique |
| Afficher plus |