Learn More
Ansell Gant hydratant en latex GAMMEX
Code produit 16326861 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16326861 7,5 50 paires
16386851 5,5 50 paires
16396851 6 50 paires
16306861 6,5 50 paires
16316861 7 50 paires
16336861 8 50 paires
16346861 8,5 50 paires
16356861 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16326861 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330049075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    68.00€ / 50 paires
    Économisez 56.00€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le gant hydratant en latex GAMMEX est un gant chirurgical en latex sans poudre avec un agent hydratant intégré.
  • Contribue à maintenir la peau hydratée et souple.
  • Adhérence optimale par temps sec et humide
  • Améliore le confort et l'ajustement pour aider à réduire la fatigue des mains
  • Des procédures de nettoyage supplémentaires sont mises en place afin de minimiser les risques de développer des allergies et des sensibilités.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 in
Finger Thickness (Metric) 0,22 ±0,02 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Laboratoire
Latex Free Non
Matériau Latex de caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 in
Palm Thickness (Metric) 0,20 ±0,02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8,66 ±0,79 in
Épaisseur (métrique) 0,22 ±0,02 mm
Longueur (impériale) 11,4 in
Longueur (métrique) 290 mm