Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Gants chirurgicaux
Code produit 17813752 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17813752 7,5 50 paires
17853832 8,5 50 paires
17873612 6,5 50 paires
17893622 9 50 paires
17873622 8 50 paires
17863732 7 50 paires
17833652 6 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Code produit 17813752 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330065075
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Les gants chirurgicaux en latex sont formulés avec une épaisseur supplémentaire pour résister aux rigueurs de la chirurgie, notamment en présence d'instruments électriques et de fragments d'os.
  • ASTM Certifié D6978
  • 50 % plus épais en moyenne que les gants chirurgicaux en latex sans poudre standard d'Ansell, offrant une protection exceptionnelle
  • Finition texturée épaisse pour une adhérence supérieure en conditions sèches et humides
  • DERMASHIELD™ Le revêtement interne technologique facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM J6978
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Marron
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 12.80 ±0,98 mil
Finger Thickness (Metric) 0.33 ±0,03 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 12.01 ±0,98 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 ±0,03 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 12.01 ±0,98 mil
Épaisseur (métrique) 0.31 ±0,03 milímetros
Modèle GMMEX-330065
Longueur (impériale) 11,9 in
Longueur (métrique) 301 mm