Learn More
Ansell GAMMEX™ Gants chirurgicaux texturés en latex
Codice prodotto. 17873802 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Dimensione della confezione:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Dimensione della confezione
17873802 8 50 paires
17833812 8,5 50 paires
17883602 6,5 50 paires
17823702 6 50 paires
17863652 7 50 paires
17833702 5,5 50 paires
17803712 7,5 50 paires
17813712 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Codice prodotto. 17873802 Fornitore Ansell N. del fornitore 331300680
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Gants chirurgicaux en latex sans poudre, dotés d'une finition micro-texturée pour une manipulation et une prise en main sûres des instruments lors des interventions stériles.
  • ASTM Certifié D3577
  • Finition micro-texturée avec traitement de surface externe spécial pour assurer une adhérence exceptionnelle par temps sec et humide.
  • Épaisseur idéale pour optimiser la sensibilité tactile et la protection
  • DERMASHIELD™ Le revêtement polymère interne de technologie facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
Specifica
Certifications/Conformité ASTM D3577, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,22 ±0,02 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0,02 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,87 ±0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0.2 ±0,02 milímetros
Modèle GMMEX-3313006
Longueur (impériale) 11,4 in
Longueur (métrique) 290 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.