Learn More
Ansell Gants chirurgicaux en néoprène GAMMEX™
Code produit 17714959 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17714959 5,5 200 paires
17724959 6 200 paires
17734959 6,5 200 paires
17744959 7 200 paires
17754959 7,5 200 paires
17764959 8 200 paires
17774959 8,5 200 paires
17784959 9 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17714959 Fournisseur Ansell Code fournisseur 340007055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.35€
    441.20€ / 200 paires
    Économisez 91.15€
    17% de réduction
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants sans en néoprène ni accélérateurs chimiques offrant une combinaison inégalée de sensibilité et de durabilité.
  • Sans latex et 100 % sans accélérateur chimique
  • Technologie SENSOPRENE™, pour des gants plus fins mais robustes et un confort et une durabilité supplémentaires
  • Jusqu’à 30 % plus fins en moyenne que les gants chirurgicaux en néoprène standard d’Ansell
  • Lisses avec finition micro-texturée, pour une manipulation et une préhension sécurisées des instruments
  • Testés pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et un large éventail de produits chimiques utilisés dans les hôpitaux
Spécification
AQL 0,65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5