Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprène Plus Glove-in-Glove Gants chirurgicaux System
Code produit 17843782 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17843782 6 50 paires
17883782 8,5 50 paires
17873782 8 50 paires
17803792 9 50 paires
17833672 6,5 50 paires
17823672 7 50 paires
17863672 7,5 50 paires
17843642 5,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17843782 Fournisseur Ansell Code fournisseur 340082060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.20€
    161.11€ / 50 paires
    Économisez 53.09€
    24% de réduction
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de double gantage synthétique pré-enfilé composé de deux gants en polyisoprène en un, facilitant le double gantage en une seule mise en place pour les interventions chirurgicales à haut risque.
  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM Certifié F739
  • Adhérence élevée par temps sec et humide
  • Gant en polyisoprène plus souple et plus extensible, offrant un confort supérieur aux gants en latex d'Ansell
  • Sans accélérateurs chimiques connus pour provoquer des allergies et des sensibilités chimiques de type IV.
  • Les gants extérieurs et intérieurs sont pré-enfilés et alignés au bout des doigts pour faciliter l'enfilage double en une seule fois, ce qui permet de gagner la moitié du temps d'enfilage.
  • 50 % de matériaux d'emballage intérieur en moins pour contribuer à réduire l'impact sur l'environnement
  • Le gant extérieur se retire facilement pour faciliter les changements peropératoires.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM J7160, ASTM F739 ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Blanc, Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 16,93 ±1,97 mil
Finger Thickness (Metric) 0,43 ±0,05 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprène
Palm Thickness (English) 15,55 ±1,97 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 ±0,05 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 15,55 ±1,97 mil
Épaisseur (métrique) 0.4 ±0,05 milímetros
Modèle GMMEX-340082
Longueur (impériale) 12 in (Exterior), 11,9 in (Interno)
Longueur (métrique) 305 mm (extérieur), 303 mm (interne)