Learn More
Ansell Gants chirurgicaux stériles sans latex GAMMEX™
Code produit 16396871 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16396871 8 50 paires
16346871 5,5 50 paires
16356871 6 50 paires
16366871 6,5 50 paires
16376871 7 50 paires
16386871 7,5 50 paires
16306881 8,5 50 paires
16316881 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16396871 Fournisseur Ansell Code fournisseur 340006080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.51€
    164.84€ / 50 paires
    Économisez 95.67€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en néoprène sont entièrement sans accélérateur chimique pour éliminer le risque de réactions allergiques au latex de type I et minimiser les allergies chimiques de type IV ou les sensibilités cutanées.
  • Entièrement sans accélérateur chimique pour éliminer le risque de réactions allergiques au latex de type I et minimiser les allergies chimiques de type IV et les sensibilités cutanées
  • Finition externe antidérapante et lisse pour une manipulation et une préhension sécurisées des instruments
  • Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et un large éventail de produits chimiques utilisés dans les hôpitaux
  • Le gant intérieur est recouvert de polymère DERMASHIELD™ Technologie pour l'habillage humide
  • La longueur de la manchette offre une protection supplémentaire
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Certifications / conformité (Europe) EN 455 Partie 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Chemotherapeutic Rated Oui
Applications Soins de santé
AQL 0,65
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 7,48 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 7,09 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 5,91 mil
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES KLMNPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant À bord roulé
Séries GAMMEX™ sans latex
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm