Learn More
Ganciclovir 100 μg/mL dans acétonitrile:eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ganciclovir |
| CAS | 82410-32-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ganciclovir |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H13 N5 O4 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17) |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1 |
| Afficher plus |