Learn More
Ganciclovir, Mikromol™
Code produit 18041800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18041800 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18041800 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0485.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ganciclovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Noms d’analytes ou de composants Ganciclovir
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H13 N5 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
Formule InChI InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
Nom IUPAC 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxyméthyl)-1H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 255.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 255,0968 g/mol