Learn More
Triacétate de ganciclovir, Mikromol™
Code produit 18091710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18091710 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18091710 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0485.140025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Triacétate de ganciclovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ganciclovir Triacetate
CAS 86357-14-4
Noms d’analytes ou de composants Ganciclovir Triacetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H19 N5 O7
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-[9-[[2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, N-Acetyl-di-O-acetyl Ganciclovir, Ganciclovir Triacetate, Triacetyl Ganciclovir
Formule InChI InChI=1S/C15H19N5O7/c1-8(21)17-15-18-13-12(14(24)19-15)16-6-20(13)7-27-11(4-25-9(2)22)5-26-10(3)23/h6,11H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,17,18,19,21,24)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)N1
Nom IUPAC acetato de [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]-3-acetiloxipropilo]
Poids moléculaire (g/mol) 381.34
Quantité 25 mg
Poids de la formule 381,1284 g/mol