Learn More
R&D Systems™ GAPDH Primer
Code produit 18236213 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,2 ml
Conditionnement:
0.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18236213 0,2 ml 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18236213 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP171650SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.47€
    102.90€ / 0.2mL
    Économisez 36.57€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 0,2 ml
À utiliser avec (application) ChIP
Type Primer