missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human GAPDH The GAPDH Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The GAPDH Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nom usuel | GAPDH Recombinant Protein Antigen |
| Contenu et stockage | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Description | Blocking peptide for Mfr. No. NBP2-48721 |
| Formule | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| À utiliser avec (application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Alias de gène | aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH |
| Symbole de gène(s) | GAPDH |
| Type d’étiquette | Unlabeled |
| Poids moléculaire | 24 kDa |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?