Learn More
Garcin™ Lingettes Garcin™ Bactinyl
Click to view available options
Description:
Inodore
Parfumé
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
Description
- Parfumé ou inodore
- Boîte distributrice rechargeable avec boîtier refermable
- Les substances actives comprennent les peroxydes, les ammoniums quaternaires, l’éthanol
- Solution d’imprégnation certifiée minérale
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes |
| Longueur (métrique) | 13 cm |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| Description | Parfumé |
| Quantité d’emballage | 12/boîte |