Learn More
Garcin™ Lingettes Garcin™ Bactinyl
Click to view available options
Description:
Inodore
Parfumé
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
Description
- Parfumé ou inodore
- Boîte distributrice rechargeable avec boîtier refermable
- Les substances actives comprennent les peroxydes, les ammoniums quaternaires, l’éthanol
- Solution d’imprégnation certifiée minérale
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes |
| Longueur (métrique) | 13 cm |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| Description | Inodore |
| Quantité d’emballage | 12/boîte |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- bactinyl lingettes disinfectant indoor
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride