Learn More
Garcin™ Détergent Sanicid 5™
Code produit. p-8001319
Click to view available options
pH:
9,3
9,6
Conditionnement:
5L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11708733
Marque: Garcin™ LB922700
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Le détergent Garcin™ Sanicid 5™ est idéal pour nettoyer les déversements élémentaires et les sols qui se produisent en laboratoire.
  • Liquide
  • À l’abri de la lumière à > 4°C
  • PH pur anionique et chloré : 10 ± 0,5 • pH dilué à 2 % : 9,3 ± 0,5
  • Expiration : 4 ans
Spécification
Type de produit Détergent Sanicid 5
Forme Liquide
pH 9,3
Aspect Incolore
Certifications/Conformité NF EN 1040, EN 1276, NF T 72-151 et NF spectre T 5 72-171, NF EN 1275, NF T 72-180
Type de conteneur Bidon
Contenu et stockage > 4°C
Volume (métrique) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • SANICID 5 INODORE 5L
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chlroide, propan-2-ol, isotridecanol ethoxylated