Learn More
Gardner 3 - Étalon colorimétrique, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 15721109 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15721109 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15721109 Fournisseur Reagecon Code fournisseur GARD031
Peut être utilisé pour étalonner, contrôler, qualifier ou valider des instruments de mesure de couleur.
  • Permet d'étalonner, de contrôler, de qualifier ou de valider les instruments de mesure de couleur.
  • Spécifié dans ASTM D1544 , D6166 , AOCS Td1 a et MS817 Part10 .
  • Très applicable aux liquides de même couleur, y compris plusieurs huiles végétales et minérales.
Spécification
Description Gardner 3
Conditionnement Flacon de Winchester en verre ambré
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • gardner colour 3
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecane
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.