Learn More
OHAUS™ Support de paillasse pour bouteilles de gaz
Code produit. 15722439 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
159,000 mm
165,000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15722439
Marque: OHAUS™ 30400020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le support de paillasse pour bouteilles de gaz OHAUS™ fournit un support sûr pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
  • Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
  • Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
  • Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support de paillasse
Matériau Fonte d’aluminium
À utiliser avec (application) Porte-bouteilles de gaz
Description Pince, support, paillasse 711, CLR-711
Hauteur (métrique) 159,000 mm
Hauteur (impériale) 6,25 in
Longueur (impériale) 3,25 po
Longueur (métrique) 83 mm
Largeur (impériale) 5,25 po
Largeur (métrique) 133,00 mm