Learn More
OHAUS™ Porte-bouteilles de gaz avec chaîne
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Comprend:
Message de sécurité sur la sangle
Sangle
Type:
Support de paillasse
Support mural
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
- Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
- Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
Spécification
Spécification
| Type | Support de paillasse |
| Matériau | Fonte d’aluminium |
| Comprend | Sangle |
| À utiliser avec (application) | Porte-bouteilles de gaz |
| Description | Pince, support, chaîne 716, CLR-716 |
| Hauteur (métrique) | 165,000 mm |
| Hauteur (impériale) | 6,50 po |
| Longueur (impériale) | 3,25 po |
| Longueur (métrique) | 83 mm |
| Largeur (impériale) | 5,25 po |
| Afficher plus |