Learn More
BW Technologies™ Détecteurs de gaz
Code produit. p-8011256
Click to view available options
Composants mesurés:
Détecteur d’alerte au gaz, Quattro, 130 x 81 x 47 mm (hauteur x longueur x profondeur), détecteur de gaz multiples, détecte 2 gaz : l’oxygène (O2) et le gaz combustible (% LEL), LEL
Oxygène, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre, VOC, Gaz et carburant à dioxyde de carbone
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11968995
Marque: BW Technologies™ QTXW00RYE00
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Détecteur GasAlert Quattro
• Concentration de gaz en temps réel
• 2 ans de protection sans entretien
• 2 ou 4 gaz: O2, CO2, H2S et gaz combustible
• Gaz combustible: 0-5 % CH4 ou 0-100 % LIE
• Alarme sonore, visuelle et vibreur
• Enregistrement des données
• Gaz gaz combustible O2 CO H2S
• Gamme 0-100% LIE 0-30% 0-1000 ppm 0-200 ppm
• Résolution 1% 0.1% 1 ppm 0.1 ppm
• Alarmes
• 6 témoins rouges clignotants et alarme vibrante
• Sirène de 95dB
• Alarme batterie faible, capteur défaillant
• Affichage à la demande des seuils d'alarme, des expositions VME, VLE et dépassement d'échelle
• Enregistrement de l'ensemble des données et des événements
• Construction
• Boîtier avec gaine antichoc, étanche IP67, compact, léger
• Affichage de la concentration 2 ou 4 gaz
• Procédure d'étalonnage automatique simple
• Auto-test pleines fonctions au démarrage pour vérifier les capteurs
• L'état de la batterie, l'intégrité des circuits et le bon fonctionnement
• De l'alarme sonore/visuelle; test continu des capteurs
• Technologie IntelliFlash permettant à l'utilisateur/au
• Superviseurs de s'assurer de la conformité et du bon
• Fonctionnement du détecteur à 6,1 m
• Sensibilité réduite aux gaz industriels courants provoquant des interférences croisées, comme le méthanol et l'éthanol (capteurs
• De CO et de H2S)
• Détecteur GasAlert Quattro 2 gaz
• O2 et %LIE
• Inclus avec clip de fixation ceinture et chargeur de batterie 230V.
Spécification
Types d’alarme Audible
Autonomie de la batterie 20 h
Type de batterie Lithium rechargeable
Certifications/Conformité Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4
Profondeur (métrique) 47 mm
Composants mesurés Détecteur d’alerte au gaz, Quattro, 130 x 81 x 47 mm (hauteur x longueur x profondeur), détecteur de gaz multiples, détecte 2 gaz : l’oxygène (O2) et le gaz combustible (% LEL), LEL
Type Détecteur d’alerte au gaz
Hauteur (métrique) 130mm
Longueur (métrique) 81 mm
Plages de mesure 0 à 100 %
Résolution 1 à 0,1 %
Garantie 24 mois
Poids (métrique) 316 g