Learn More
BOLA Gas Frits
Code produit. p-200109974
Click to view available options
Connecteurs:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10013481
Marque: BOLA N150328
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gas Frits made of microporous PTFE
  • Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
  • Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Connecteurs 6 x 1 mm
Jetable Reusable
Volume d’échantillon 5 μL
Stérilité Non-sterile
Longueur (métrique) 15 mm