Learn More
BOLA Gas Frits
Click to view available options
Connecteurs:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
- Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Connecteurs | 6 x 1 mm |
| Jetable | Reusable |
| Volume d’échantillon | 5 μL |
| Stérilité | Non-sterile |
| Longueur (métrique) | 15 mm |