Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes d’entrée de gaz, droits
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05080004
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Tubes de fuite d’air droits
- Longueur intégrée : 200 mm
- Avec cône NS et capillaire fin (facile à retirer par un brûleur)
- En tubulure DURAN™
Spécification
Verre Duran | |
Cône NS 29/32 |