Learn More
Seringue à gaz
Product Code. 11795083
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Type de produit:
Bouchon verrouillable
GAN
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11795083
Brand: Hospidex MSGLL050
This item is not returnable. View return policy
Microseringue étanche aux gaz
• Etanche jusqu'à 5 bar
• Joint de piston en PTFE
• Les joints de piston en PTFE assurent une étanchéité parfaite aux gaz et liquides sous une pression de 5 bar
• Précision et reproductibilité ±1%
• Seringue grand volume 0,25 à 25mL
• Seringues Luer Lock et GAN non compatibles
• Avec les aiguilles
• Seringue Luer Lock
• Seringue Luer Lock
• Trés grande inertie chimique, matériaux en contact avec l'échantillon: PTFE et verre borosilicaté
• Accessoires obligatoires avec une aiguille à raccord Luer Lock, ci-dessous
• Inclus avec aiguille.
Specifications
Type de produit Bouchon verrouillable
Volume (métrique) 0,5 ml