Learn More
BINDER™ Modèle en option étanche aux gaz
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Comprend des mesures supplémentaires pour la plus grande imperméabilité possible aux gaz
- Non associé à l’option de port d’accès ou d’éclairage intérieur
Spécification
Spécification
| Description | Modèle en option étanche aux gaz - Mesures supplémentaires comprises pour la plus grande imperméabilité possible aux gaz ; non associé à l’option de port d’accès ou d’éclairage intérieur |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER BF 260 |
| Matériau | Acier |
| Type | Accessoire, modèle en option étanche aux gaz |