Learn More
3M™ Filtre anti-gaz et anti-vapeur
Código de producto. 12352339 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modèle:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Tamaño de la unidad:
10 paires
2 paires
32 paires
4 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modèle Tamaño de la unidad
12352339 6059 -
15749007 6099 2 paires
15729067 6057 4 paires
15789007 6054 32 paires
16802016 6055 4 paires
15769007 6075 4 paires
15799007 6051 4 paires
15759027 6038 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12352339 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000034747
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    64.55€ / 4 paires
    Économisez 166.45€
    72% de réduction
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Filtres anti-gaz et anti-vapeur 3M™ ; les masques réutilisables sont dotés d’un raccord à baïonnette et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Nos filtres sont légers et offrent une protection respiratoire bien équilibrée dans les environ
Étiquettes à code couleur conforme au système de classification EN14387 selon le type de protection garantie. Ces filtres légers associent protection et confort, et ils sont compatibles avec notre gamme de demi-masques et de masques complets pour un travail en toute sécurité dans les environnements dangereux. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et ils sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel masque réutilisable 3M™ doté d’un raccord de type baïonnette. Ils peuvent également être utilisés avec des filtres à particules 3M™ et des dispositifs de fixation de filtre à particules 3M™ 501.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Conformité EN14387:2004, A1:2008
Type de connexion Baïonnette
Description Ammoniac et dérivés, vapeurs organiques bp > 65°C
Type de produit Filtre combiné pour appareil respiratoire gaz/vapeur
Efficacité de filtre ABEK1
À utiliser avec (application) Nettoyage acide, décapage des métaux, gravure et utilisation de métaux, fabrication et manipulation de produits chimiques
À utiliser avec (équipement) Demi-masques et masques complets
Modèle 6059
Quantité 8/paquet
Poids (métrique) 100 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.