Learn More
3M™ Filtre anti-gaz et anti-vapeur
Code produit 15729067 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Conditionnement:
10 paires
2 paires
32 paires
4 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15729067 6057 4 paires
12352339 6059 -
15749007 6099 2 paires
15789007 6054 32 paires
16802016 6055 4 paires
15769007 6075 4 paires
15799007 6051 4 paires
15759027 6038 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15729067 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100006000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Filtres anti-gaz et anti-vapeur 3M™ ; les masques réutilisables sont dotés d’un raccord à baïonnette et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Nos filtres sont légers et offrent une protection respiratoire bien équilibrée dans les environ
Étiquettes à code couleur conforme au système de classification EN14387 selon le type de protection garantie. Ces filtres légers associent protection et confort, et ils sont compatibles avec notre gamme de demi-masques et de masques complets pour un travail en toute sécurité dans les environnements dangereux. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et ils sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel masque réutilisable 3M™ doté d’un raccord de type baïonnette. Ils peuvent également être utilisés avec des filtres à particules 3M™ et des dispositifs de fixation de filtre à particules 3M™ 501.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cartouche Filtre à cartouche
Certifications/Conformité CE
Type de connexion Baïonnette
Description Vapeurs inorganiques et gaz acides, vapeurs organiques ayant un point d’ébullition de >65°C
Couleur Blanc
Type de filtre Gaz acide combiné/vapeurs organiques
Type de produit Cartouche pour gaz et vapeurs
Efficacité de filtre ABE1
À utiliser avec (application) Nettoyage acide, décapage des métaux, gravure et utilisation de métaux, fabrication et manipulation de produits chimiques
À utiliser avec (équipement) Demi-masques et masques complets
Modèle 6057
Quantité 8/paquet
Poids (métrique) 100 g