Learn More
3M™ Filtres à particules, vapeur et gaz série 6000
Description
Le système unique et compatible de fixation de filtres à baïonnette permet d’encliqueter différents types de filtres pour une simplicité d’utilisation optimale.
- Léger, offrant une faible résistance respiratoire et bien équilibré lorsqu’il est inséré sur un masque
- Excellent champ de vision résultant de la forme trapézoïdale unique
- Connexion de cartouche de type baïonnette pour être utilisé avec les masques complets séries 3M 6000 et 7907
Spécification
Spécification
| Type de cartouche | Vapeurs organiques |
| Certifications/Conformité | EN 14387:2004, A1:2008, homologué CE |
| Couleur | Gris, marron, blanc, jaune, vert |
| Type de filtre | A2B2E2K2HgP3, A2B2E2K2HgP3R |
| Type de produit | Filtre anti-particules, vapeur et gaz |
| À utiliser avec (application) | Les applications industrielles typiques pour les filtres sont les laboratoires et les applications particulaires. |
| À utiliser avec (équipement) | Masques complets séries 3M™ 6000 et 3M™ 7907 |
| Modèle | 6099 |
| Quantité | 4/paquet |