Learn More
- Home
- Products
- Pompes
- Pièces et accessoires pour pompes
- Joints de pompe
- RETSCH Joint pour bol de broyage
RETSCH Joint pour bol de broyage
Code produit. 15350984 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier inox, PTFE
Acier inoxydable
Oxyde de zirconium
Oxyde de zirconium, carbure de tungstène
À utiliser avec (équipement):
Bol de broyage de 10 ml
Bol de broyage de 25 ml
Bol de broyage de 25 ml, oxyde de zirconium
Bol de broyage de 25 ml, oxyde de zirconium et carbure de tungstène, boîte de 10
Bol de broyage de 35 ml
Bol de broyage de 35 ml, acier inox
Bol de broyage de 35 ml, acier trempé et acier inox
Bol de broyage de 35 ml, oxyde de zirconium
Bol de broyage de 50 ml
Bol de broyage de 50 ml, acier inox
Bol de broyage de 5 ml
Pour Mixer Mill 400
Quantité:
1/boîte
10/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
14 product options available for selection
| Code produit. | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15350984 | Acier inox, PTFE | Bol de broyage de 10 ml | 1/boîte | 1 pièce |
| 11924362 | Acier inox, PTFE | Pour Mixer Mill 400 | 10/boîte | 1 pièce |
| 10466739 | Acier inox, PTFE | Pour Mixer Mill 400 | 10/boîte | 10 pièces |
| 15330984 | Acier inox, PTFE | Bol de broyage de 25 ml | 1/boîte | 1 pièce |
| 15340984 | Oxyde de zirconium | Bol de broyage de 25 ml, oxyde de zirconium | 1/boîte | 1 pièce |
| 15320984 | Acier inox, PTFE | Bol de broyage de 35 ml | 1/boîte | 1 pièce |
| 10250315 | Oxyde de zirconium, carbure de tungstène | Bol de broyage de 25 ml, oxyde de zirconium et carbure de tungstène, boîte de 10 | 10/boîte | 10 pièces |
| 11944362 | Acier inoxydable | Bol de broyage de 35 ml, acier inox | 10/boîte | - |
| 15310984 | Acier inox, PTFE | Bol de broyage de 50 ml | 1/boîte | 1 pièce |
| 10472080 | Oxyde de zirconium | Bol de broyage de 35 ml, oxyde de zirconium | 10/boîte | 10 pièces |
| 10704787 | Acier inoxydable | Bol de broyage de 50 ml, acier inox | 10/boîte | 10 pièces |
| 15300984 | Acier inox, PTFE | Bol de broyage de 5 ml | 1/boîte | 1 pièce |
| 11934362 | Acier inox, PTFE | Pour Mixer Mill 400 | 10/boîte | 1 pièce |
| 10290773 | Acier inoxydable | Bol de broyage de 35 ml, acier trempé et acier inox | 10/boîte | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit.
15350984
Fournisseur
RETSCH
Code fournisseur
03.111.0313
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bol de broyage de 10 ml |
| Quantité | 1/boîte |
| Matériau | Acier inox, PTFE |
| Type | Joint d’étanchéité |