Learn More
RETSCH Joint pour bol de broyage
Code produit. p-8003940 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inox, PTFE
Acier inoxydable
Oxyde de zirconium
Oxyde de zirconium, carbure de tungstène
À utiliser avec (équipement):
Bol de broyage de 10 ml
Bol de broyage de 25 ml
Bol de broyage de 25 ml, oxyde de zirconium
Bol de broyage de 25 ml, oxyde de zirconium et carbure de tungstène, boîte de 10
Bol de broyage de 35 ml
Bol de broyage de 35 ml, acier inox
Bol de broyage de 35 ml, acier trempé et acier inox
Bol de broyage de 35 ml, oxyde de zirconium
Bol de broyage de 50 ml
Bol de broyage de 50 ml, acier inox
Bol de broyage de 5 ml
Pour Mixer Mill 400
Quantité:
1/boîte
10/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11924362
Marque: RETSCH 22.085.0007
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour Mixer Mill 400
Quantité 10/boîte
Matériau Acier inox, PTFE
Type Joint d’étanchéité