Learn More
Produits organiques de la gamme d'essence (EPA), formulation alternative, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Triméthylpentane | 540-84-1 | 1500μg/ml |
| 2-Méthylpentane | 107-83-5 | 1500μg/ml |
| Toluène | 108-88-3 | 1500μg/ml |
| 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 | 1000μg/ml |
| m-Xylène | 108-38-3 | 1000μg/ml |
| o-Xylène | 95-47-6 | 1000μg/ml |
| P-Xylène | 106-42-3 | 1000μg/ml |
| Benzène | 71-43-2 | 500μg/ml |
| Éthylbenzène | 100-41-4 | 500μg/ml |
| n-heptane | 142-82-5 | 500 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Noms d’analytes ou de composants | 501 Benzene; 500 Ethylbenzene; 500 Heptane; 1500 2-Methylpentane; 1500 Toluene; 1000 1,2,4-Trimethylbenzene; 1500 2 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Élément | Benzene, Ethylbenzene, Heptane, 2-Methylpentane, Toluene, 1,2,4-Trimethylbenzene |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
- Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene, methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire